Wichtige Dokumente
QTUMMPEIX
Milli-Q
Kit: Quantum® IX Kartusche & Millipak®
Kit with Millipak® 20 Express Filter, For use with Milli-Q® water purification systems.
Synonym(e):
Kit: Quantum® IX Kartusche & Millipak® 20 Express Endfilter
About This Item
UNSPSC-Code:
41104212
NACRES:
JA.13
Materialien
polyethersulfone filter
polypropylene and polyethylene cartridge
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 1 kit
Hersteller/Markenname
Millipak®
Quantum®
Porengröße
0.22 μm pore size
Allgemeine Beschreibung
Dieses Kit besteht aus einer Quantum® IX Kartusche und einem Millipak® 20 Express Endfilter.
Die Quantum® IX Hochreinigungskartusche enthält eine Kombination aus Aufbereitungsmedien, die sorgfältig ausgewählt wurden, um Spurenverunreinigungen, die bestimmte Anwendungen beeinträchtigen, zu entfernen.
Die Kartusche besteht aus Polypropylen und Polyethylen, die sich für die Produktion von Reinstwasser eignen und für einen niedrigen Gehalt von organischen Stoffen und ionischen extrahierbaren Substanzen qualifiziert sind.
Der Millipak® hydrophile 0,22-μm-Membranfilter erzeugt partikel- und bakterienfreies Wasser am Entnahmepunkt der Wasseraufbereitungssysteme.
Anwendung
Das Kit enthält Organex- und Ionex-Harze zum Entfernen von Spurenmengen organischer Stoffe und Ionen.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Die Quantum® IX Hochreinigungskartusche wurde zum Entfernen von Spurenmengen organischer Stoffe und Ionen aus Reinstwasser entwickelt
  • Der Millipak® 20 Express Filter wurde mit einer asymmetrischen 0,22-μm-PES(Polyethersulfon)-Membran konzipiert. Der Filter dient als sichere und wirksame Barriere gegen Partikel und Bakterien.
  • Die konischen Poren der Membran ermöglichen eine hohe Durchflussrate und einen niedrigen Differentialdruck.
  • Die Membran, das Gehäusematerial und der Herstellungsprozess wurden zum Minimieren der Freisetzung von organischen und anorganischen extrahierbaren Substanzen ausgewählt.
  • Die Membran wird von einer festen Kunststoffscheibe mit Kanälen gehalten, um einen hohen Wasserdurchfluss sowie Resistenz gegenüber Druckveränderungen sicherzustellen, ohne das Risiko einen Membranbruchs.
Sonstige Hinweise
Anwendungshinweise
  • Rückhaltung von Organismen: Mikroorganismen
  • Wirkungsweise: Filtration
  • Anwendung: Allgemeine Laboranalyse
  • Verwendungszweck: Wasseraufbereitung
  • Gebrauchsanweisung: Dieses Produkt stellt Wasser bereit, das durch 0,22-μm-Membranen in Sterilisationsqualität filtriert wurde und ist ein Gerät, das die Anforderungen des US-Bundesgesetzes für Insektizide, Fungizide und Rodentizide (FIRFA) erfüllt. Bitte beziehen Sie sich im Benutzerhandbuch für die Systemausstattung (mit dem System geliefert) auf den Abschnitt „Verwendung des Systems“.
  • Lagerung: An einem trockenen Ort aufbewahren
  • Entsorgung: Entsorgung gemäß den geltenden lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften
Rechtliche Hinweise
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
QUANTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany