Wichtige Dokumente
QTUM000VX
Milli-Q
Quantum® Hochreinigungskartusche
For Direct-Q® and Milli-Q® Academic / Biocel / Gradient / Synthesis systems
Synonym(e):
Quantum® VX-Hochreinigungssäule
About This Item
UNSPSC-Code:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Materialien
polypropylene and polyethylene
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
production of ultrapure water and have been qualified for low organics and ionic extractables
Verpackung
pkg of 1 unit
Hersteller/Markenname
Quantum®
Widerstandsfähigkeit
>18.0 MΩ-cm (at 25 °C)
Rest-TOC (gesamter organischer Kohlenstoff)
<5 ppb
Kapazität
27 g ion exchange capacity (NaCl)(Dynamic Capcity is greater than 10g NaCl)
Kompatibilität
for use with Direct-Q®
for use with Milli-Q® Academic
for use with Milli-Q® Biocel
for use with Milli-Q® Gradient
for use with Milli-Q® Synthesis
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Die Quantum® VX Hochreinigungssäule ist darauf ausgelegt, ionische und organische Verunreinigungen bis in den Spurenbereich zu entfernen, um die für Ihre Anwendung benötigte Wasserqualität zu erreichen. Die Säule besteht aus sauberen und hochreinen Materialien, um extrahierbare Verunreinigungen auf ein Mindestmaß zu reduzieren.
Anwendung
Diese Hochreinigungssäule wird für Situationen empfohlen, in denen flüchtige organische Stoffe auf ein sehr niedriges Niveau begrenzt werden müssen (z. B. für GC-MS-Analysen).
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Original-Ersatzteil der QTUM000VX - Quantum® IX Hochreinigungssäule.
  • Verwendet flüchtiges Organex-Harz zum Entfernen von Spuren von flüchtigen organischen Stoffen.
  • Erzeugt Wasser frei von ionischen und flüchtigen organischen Verunreinigungen mittels Ionenaustausch und Aktivkohle.
  • Das Qualitätszertifikat ist online verfügbar.
Rechtliche Hinweise
DIRECT-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
QUANTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany