PTSP12H48
hängende Millicell®-12-Well-Zellkultureinsätze
pore size 3.0 μm, translucent PET membrane, diam. 12 mm, Tissue Culture (TC)-treated surface, sterile
Synonym(e):
Hängender Zellkultureinsatz aus Polyethylenterephthalat
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
polystyrene housing
translucent PET membrane
Qualitätsniveau
Sterilität
γ-irradiated
sterile
Leistungsmerkmale
2x106 pores/cm2
Verpackung
pack of 48 ea (individually blister packaged)
Hersteller/Markenname
Millicell®
Parameter
37 °C max. temp.
Höhe
15.5 mm
Durchmesser
12 mm
insert maximum volume
0.8 mL
Einsatzarbeitsvolumen
0.4 mL
Größe
12 wells
Oberflächenbereich
1.1 cm2
Farbe
translucent membrane
Porengröße
3.0 μm
Bindungsart
Tissue Culture (TC)-treated surface
Allgemeine Beschreibung
In Gewebekulturplatten aus Kunststoff können Zellen Medien nur von ihrer apikalen Seite erreichen, während bei Millicell®-Gewebekultureinsätzen die Zellen die Medien sowohl von ihrer apikalen als auch basolateralen Seite erreichen. Dadurch bilden Zellwachstum, -struktur und -funktion die In-vivo-Vorgänge genauer nach.
Durch das geflanschte Design wird der Einsatz im Well der Kulturplatte aufgehängt und dadurch Zugang zu beiden Seiten der Zellmonoschicht ermöglicht. Abstände zwischen den drei herausstehenden Armen ermöglichen das Pipettieren zwischen der Außenseite des Einsatzes und dem Well der Kulturplatte.
Anwendung
- Angiogenese
- Chemotaxis
- Feeder-Schichten
- Fluoreszenznachweis/Immunhistochemie
Rechtliche Hinweise
Empfehlung