Merck
PEZGS0416
Millipore
Millicell® EZ-Objektträger
4-well glass chamber slide, 1.7 cm2/well, 16/pk, sterile
Synonym(e):
4-Well-Glasobjektträger, Kammer-Objektträger
About This Item
UNSPSC-Code:
41104923
eCl@ss:
32011202
NACRES:
NB.22
Materialien
polypropylene wells
polystyrene lid
soda-lime glass slide
Qualitätsniveau
Sterilität
ethylene oxide treated
sterile
Leistungsmerkmale
Raised corner ridges on the lid facilitate stacking of multiple units
Verpackung
box of 16 (4 trays, 4 units/tray)
Hersteller/Markenname
Millicell®
Methode(n)
cell based assay: suitable
cell culture | mammalian: suitable
immunocytochemistry: suitable
L × B × H
75 mm × 25 mm × 1 mm, slide only
77.8 mm × 33.8 mm × 13.9, excluding lid
L × B
77.8 mm × 33.8 mm × 16.2 mm, including lid
Größe
4 wells
Well-Oberfläche
1.7 cm2
Well-Volumen
500-1700 μL
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Mit dem Millicell® EZ Slide kann der Benutzer Zellen direkt auf einem Mikroskop-Objektträger wachsen lassen, fixieren und färben. Es ist nicht erforderlich, die Einheit zu zerlegen oder Zellen vor der Analyse von einer Vorrichtung auf eine andere zu übertragen. Die Polypropylen-Wells widerstehen den meisten verwendeten Fixiermitteln, sodass die Zellen auf dem Objektträger wachsen und direkt im Well gefärbt werden können. Nach dem Färben kann der Mikroskop-Objektträger einfach entfernt werden, indem die vier Seitenlaschen der Einheit nach unten gedrückt und die Wells vom Objektträger abgenommen werden. Diese einfache Entnahme des Objektträgers verringert das Risiko einer Beschädigung der Zellen, und es sind keine Spezialwerkzeuge erforderlich, um die Wells vom Objektträger zu entfernen. Erhabene Eckränder an der Abdeckung erleichtern das Stapeln mehrerer Einheiten im Inkubator. Sie können aber auch in der mit den Einheiten gelieferten Kassette inkubiert werden.
Angaben zur Herstellung
  1. Die Zellen gemäß dem bevorzugten Protokoll kultivieren, fixieren und färben.
  2. Um an den Mikroskop-Objektträger zu gelangen, halten Sie den Millicell® EZ SLIDE auf einer ebenen Fläche fest und lösen die vier Laschen, indem Sie sie mit dem Daumen nach unten drücken. Entfernen Sie die Abdeckung. Halten Sie den Objektträger nach unten und heben Sie die Wells zum Entfernen nach oben. Entfernen Sie den Objektträger aus der Halterung.
Rechtliche Hinweise
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jieun Kwon et al.
The ocular surface, 18(1), 80-97 (2019-10-14)
To investigate the role of Anti-Citrullinated Protein autoantibodies (ACPAs) in the pathology of dry eye disease (DED) and the therapeutic potential of pooled human immune globulin-eye drops in these patients. We investigated the presence of citrullinated proteins and ACPAs in
Timothy J Davies et al.
Stem cells and development, 21(10), 1688-1700 (2011-09-22)
The derivation of pluripotent embryonic stem cells (ESCs) from a variety of genetic backgrounds remains a desirable objective in the generation of mice functionally deficient in genes of interest and the modeling of human disease. Nevertheless, disparity in the ease
Xinfang Yu et al.
Journal of hematology & oncology, 13(1), 40-40 (2020-05-03)
Aberrant activation of DNA damage response (DDR) is a major cause of chemoresistance in colorectal cancer (CRC). CHK1 is upregulated in CRC and contributes to therapeutic resistance. We investigated the upstream signaling pathways governing CHK1 activation in CRC. We identified
Artikel
This page shows the long-term culture and in-plate staining protocols using the CellASIC ONIX Microfluidic platform.
High titer lentiviral particles for LC3 variants used for live cell analysis of cellular autophagy.
High titer lentiviral particles including beta-actin, alpha-tubulin and vimentin used for live cell analysis of cytoskeleton structure proteins.