Merck
PBVK04310
Millipore
Ultrafiltrationsscheiben, 500 kDa NMW
Biomax®, filter diam. 44.5 mm
Synonym(e):
PES-Membranfilter, 500 kDa NMWCO
About This Item
UNSPSC-Code:
41104903
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materialien
polyethersulfone membrane
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Biomax®
Methode(n)
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
Durchmesser
44.5 mm
Filterdurchm.
44.5 mm
Filtrationsfläche
13.4 cm2
Porengröße
500 kDa NMWCO
Versandbedingung
ambient
Anwendung
500 kDa NMWL, Biomax Polyethersulfon, 44,5 mm Durchmesser
Rechtliche Hinweise
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1