Merck
NY1H04700
Millipore
Nylon-Netzfilter
greener alternative
Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Synonym(e):
Nylon-Membranfilter, Porengröße 100,0 μm
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materialien
Nylon membrane
plain filter
white filter
Beschreibung
100.0 um pore size, hydrophilic nylon membrane, 47 mm diameter
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
Parameter
100 °C max. temp. (curling may be seen at temperatures above 75°C)
Durchmesser
47 mm
Filterdurchm.
47 mm
Dicke
80 μm
Porengröße
100.0 μm pore size
44 % porosity
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Filtercode: NY1H
Filtertyp: Netzfilter
Nylonfilter sind mit zahlreichen Lösungsmitteln kompatibel. Es sind zwei Arten verfügbar: 1) Nylonmembranfilter mit Porengrößen zwischen 0,20 und 1,2 µm und 2) Gewebte Netzfilter mit Maschenöffnungen zwischen 5 und 180 µm.
Unser 5-µm-Netzfilter aus Nylongewebe (NY054700) wird häufig in der Automobilindustrie zur Reinheitsanalyse verwendet.
Eigenschaften& und Vorteile:
•Große Auswahl an verfügbaren Porengrößen
•Beständig gegen aggressive Lösungsmittel
Anwendungen:
Partikelentfernung und Klärung; Lösungsmittelfiltration; Partikelanalyse; Lacküberwachung; Automobil-Sauberkeitsanalyse
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner & outer boxes containing the membrane discs are made from bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
Anwendung
  • Sammlung von Algen und Zellen
  • Partikelanalyse
  • Grobpartikelfiltration
  • Toxikologie und Wirkstofftests an C. elegans und am Zebrafisch
  • Hintergrundfilter für Partikelbildgebungssysteme
  • Vorfiltration von Lösungsmitteln
Überwachung von Farben und Lacken
Lagerklassenschlüssel
10-13 - German Storage Class 10 to 13