NSRULER-10050
Volumenindikatorskala, 50 ml
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41104105
eCl@ss:
36101790
Empfohlene Produkte
Materialien
PVC
Produktlinie
NovaSeptum®
Hersteller/Markenname
NovaSeptum®
Länge
160 mm ± 1
Breite
30.0 mm ± 1.0
Dicke
30 μm ± 1
Anwendung(en)
sterile sampling
Kompatibilität
for use with NOVASEPTUM® flat bag, 50 mL
Rechtliche Hinweise
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
NSRULER-10050 |