Merck
MXRJ200TA
Millipore
Edelstahl-Tankträger mit Temperatursensor für 200-Liter-PowerMIX, ASME
About This Item
UNSPSC-Code:
41103801
eCl@ss:
32010600
Materialien
304L stainless steel caster(s)
304L stainless steel stand
304L stainless steel tank(s)
stainless steel latch(es) (18-8)
Qualitätsniveau
Parameter
4-60 °C temperature (non-condensing environment)
Höhe
1342 mm
52.81 in. (1341,7 mm)
Breite
37 in. (939,8 mm)
depth
45 in. (1143 mm)
Gewicht
720 lb (327 kg)