Wichtige Dokumente
MWTC
Millipore
mPAGE®-Mini-Nasstransferkassette
replacement part for mPAGE® Mini Wet Transfer System
About This Item
UNSPSC-Code:
41105305
NACRES:
NA.32
Verpackung
pkg of 1 pack
Hersteller/Markenname
Millipore
Methode(n)
SDS-PAGE: suitable
electrophoresis: suitable
Kompatibilität
for use with mPAGE® Mini Wet Transfer System.
Allgemeine Beschreibung
Die mPAGE®-Mini-Nasstransferkassette ist ein Ersatzteil für das mPAGE®-Mini-Nasstransfersystem (MWTS).
Das mPAGE® Mini-Nasstransfersystem (MWTS) enthält zwei Gelhalterkassetten für den elektrophoretischen Transfer von Proteinen aus Minigelen auf eine PVDF- oder Nitrocellulose-Blot-Membran mittels mPAGE®-Transferpuffer oder einem kompatiblen Transferpuffer.
Rechtliche Hinweise
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany