MSHAWGT48
MicropreSure® Einheit
0.45 μm white gridded MCE membrane filter, bulk packaging, suitable for liquid cultivation
Synonym(e):
MicropreSure® Filtrationseinheit, Zur Keimbelastungsprüfung und Wasseranalyse durch Filtration
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
gridded filter
high-density polyethylene support
mixed cellulose esters (MCE)
polycarbonate
white filter
Qualitätsniveau
Beschreibung
packed
Sterilität
sterile; ethylene oxide treated
Hersteller/Markenname
MicropreSURE®
Filterdurchm.
47 mm
Filtrationsfläche
9.1 cm2
Matrix
MF-Millipore™
Porengröße
0.45 μm pore size
Aufnahme
sample type beverage(s)
sample type pharmaceutical(s)
sample type sport drink
sample type beer
sample type bottled water
sample type soft drink
sample type food(s)
sample type dairy
sample type wine
sample type cider
Anwendung(en)
bioburden testing
food and beverages
industrial qc (on-line monitoring)
pharmaceutical
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Geschlossenes Design für präzise Probennahme
- Schnelle und zuverlässige Inprozess-Probennahme und mikrobiologische Analytik
- Prüfung größerer Volumina
- Chargen- oder kontinuierliche Probennahme
- Weder Zusammenbau noch Sterilisation erforderlich
WGK
WGK 2