Merck
MIGSWG250
Millipore
Microfil® Trichter mit S-Pak®
sample volume 250 mL, mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.22 μm, filter diam. 47 mm, white filter, gridded filter, for water, beverage, and pharmaceutical application.
Synonym(e):
Membranfiltrationssystem, MCE-Membran, GSWG-Membran
About This Item
UNSPSC-Code:
41116129
NACRES:
NB.24
Materialien
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
polypropylene
white filter
Agentur
ISO 7704
Sterilität
sterile; ethylene oxide treated
Leistungsmerkmale
easily wetted with water
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Microfil® with S-Pak®
Parameter
250 mL sample volume
Methode(n)
sterile filtration: suitable
Filterdurchm.
47 mm
Matrix
MF-Millipore
Porengröße
0.22 μm pore size
Aufnahme
sample(s) (environmental)
sample type food(s)
sample type beverage(s)
Anwendung(en)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
environmental
food and beverages
industrial qc
Kompatibilität
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Das Microfil® Filtrationssystem ist eine einfache und zuverlässige Lösung für regelmäßige Prüfung von Rohstoffen, Getränken und Wasser auf mikrobiologische Kontamination. Das Microfil® Filtrationssystem eliminiert zeitraubende Schritte, Geräteeinrichtung, Abfall und Autoklavieren und verbessert die Produktivität des Labors. Dieses wirtschaftliche System nutzt vorsterilisierte, gebrauchsfertige Trichter und Membranen als Filtrationshilfe. Ultradünne Microfil® 100- oder 250-ml-Trichter beseitigen die Notwendigkeit zum Waschen und Sterilisieren nach jedem Test, wodurch die Ausrüstungshandhabung vereinfacht wird. Eine Reihe von vorsterilisierten Membranen mit Netzaufdruck und 47-mm-Durchmesser ist mit den Microfil® Trichtern erhältlich. Einzeln verpackte Membranen werden in Peel-Back-Verpackungen (S-Pak® Membranen) platziert. Durch den Membranträger wird die Filtration mit dem Microfil® Filtrationssystem im Vergleich zu traditionellen Filtrationsgeräten schneller.
Anwendung
Das Microfil® Filtrationssystem ermöglicht eine schnelle und genaue mikrobiologische Analyse von verschiedenen Flüssigproben. Das Filtrationssystem eignet sich für die Lebensmittel- und Getränke-, pharmazeutische und Kosmetikindustrie.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Verwendung von vorsterilisierten 47-mm-Membranen mit Netzaufdruck
  • Hydrophobe Trichteroberflächen für eine verbesserte Rückgewinnung
  • Glatte Trichterinnenflächen ohne Kratzer
  • Lippendichtung zum Verhindern einer Membranumgehung
  • Trichter aus Polymer für den Kontakt mit Lebensmitteln, frei von Mitteln, die das Bakterienwachstum hemmen können
  • Vorsterilisierte Einweg-Trichter können direkt ohne Abflammen verwendet werden
  • Trichtermaterial aus recycelbarem Kunststoff für einen verbesserten Umweltschutz
Rechtliche Hinweise
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
S-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3