Merck
MFHL02GH3
Durapore®, 0,45 µm, Millipak®-Kapsel für Endabfüllung
Millipak® Final Fill 20
Synonym(e):
Durapore®, 0,45 μm, Millipak® Final Fill 20, Gamma-kompatibel, HB/HB
About This Item
UNSPSC-Code:
23151806
Materialien
PVDF membrane (hydrophilic)
polysulfone housing
polysulfone support
silicone O-ring
Sterilität
irradiated
sterile; γ-irradiated (compatible)
Kompatibilität mit Sterilisationsverfahren
gamma compatible
Produktlinie
Millipak® Final Fill 20
Leistungsmerkmale
hydrophilic
dilution
(Prefilters and Bioburden Filtration)
Filtrationsfläche
0.01 m2
Matrix
Durapore®
Porengröße
0.45 μm pore size
Fitting
6 mm (1/4 in.) inlet/outlet hose barb
Leistungsmerkmale und Vorteile
Sterilisationsmethode: Die Geräteintegrität und die Retention blieben nach 3 Autoklavenzyklen von 90 Minuten Länge bei 126 °C erhalten. Die Geräte können Gammastrahlung mit einer Dosis von 40 kGy standhalten.
Verpackung
3 St./Pkg.
Angaben zur Herstellung
Dieses Produkt enthält eine Durapore®-Membran, die den Richtlinien für „nicht faserabgebende“ Filter gemäß 21 CFR 210.3 (b) (6) entspricht.
Diese Produkte werden in einer Einrichtung hergestellt, die nach ISO 9001:2015 Qualitätsmanagementsysteme zertifiziert ist.
Sonstige Hinweise
Anwendungshinweise
  • Rückhaltung von Organismen: Mikroorganismen
  • Wirkungsweise: Filtration (Größenausschluss)
  • Anwendung: BioProcessing
  • Verwendungszweck: Reduziert oder entfernt Mikroorganismen/Keimbelastung
  • Gebrauchsanweisung: Bitte beachten Sie den Abschnitt zu allgemeinen Richtlinien in der dem Produkt beiliegenden Gebrauchsanleitung
  • Lagerung: Bitte beachten Sie die dem Produkt beiliegende Gebrauchsanleitung
  • Entsorgung: Entsorgung gemäß den geltenden lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften
Rechtliche Hinweise
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany