Wichtige Dokumente
MFGL10SB3
Durapore®, 0,22 µm, Millipak®-Kapsel für Endabfüllung
Millipak® Final Fill 100
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PVDF membrane
polysulfone housing
silicone O-ring
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile; irradiated
Produktlinie
Millipak® Final Fill 100
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Methode(n)
sterile filtration: suitable
Matrix
Durapore®
Porengröße
0.22 μm pore size
Fitting
fitting (13 mm (1/2 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)