Merck
MFGB02GH3
Millipore
Hydrophobic Durapore® 0.22 µm, Millipak® Final Fill Capsule
Millipak® Final Fill 20
About This Item
UNSPSC-Code:
23151806
Materialien
polysulfone device
polysulfone support
Qualitätsniveau
Agentur
meets EP 2.6.14
meets JP 4.01
meets USP 85
Sterilität
irradiated
non-sterile
Kompatibilität mit Sterilisationsverfahren
gamma compatible
Produktlinie
Millipak® Final Fill 20
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Millipak®
Parameter
0.35 bar max. differential pressure (5 psid) at 121 °C (Reverse)
0.51 L/min flow rate at 0.69 bar (ΔP)
10 psi max. differential pressure (0.7 bar) at 25 °C (Reverse)
20 L process volume
25 psi max. differential pressure (1.7 bar) at 80 °C (Forward)
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C (Reverse; intermittent)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C
50 psi max. differential pressure (3.5 bar) at 25 °C (Forward)
60 psi max. differential pressure (4.1 bar) at 25 °C (Forward)
Methode(n)
sterile filtration: suitable
Länge
3.2 in.
Breite
3.0 in.
Filtrationsfläche des Filters
100 cm2
Verunreinigungen
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, per device; aqueous extraction)
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, per device; aqueous extraction)
Matrix
Durapore®
Porengröße
0.22 μm pore size
Fitting
(6 mm (1/4 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)
Allgemeine Beschreibung
Konfiguration: Kapsel
Verpackung
Leicht zu öffnender Doppelbeutel
Angaben zur Herstellung
Sterilisationsmethode: Die Geräteintegrität und Retention blieben nach drei Autoklavenzyklen von 90 Minuten bei 126 °C erhalten. Die Geräte können Gammastrahlung mit einer Dosis von ≤40 kGy standhalten.
Dieses Produkt wurde mit einer Durapore® Membran hergestellt, die den Kriterien für einen „nicht faserabgebenden“ Filter gemäß 21 CFR 210.3 (b)(6) entspricht und auf der Grundlage der Spezifikationen für großvolumige Parenteralia nach USP 788 Particulate Matter in Injections validiert wurde.
Hinweis zur Analyse
Bakterienwachstum durch: Quantitative Rückhaltung von 1 x 107 KBE/cm2 Brevundimonas diminuta ATCC® 19146 gemäß ASTM® Methode F838.
Sonstige Hinweise
Anwendungshinweise
  • Rückhaltung von Organismen: Mikroorganismen
  • Wirkungsweise: Filtration (Größenausschluss)
  • Anwendung: BioProcessing
  • Verwendungszweck: Reduzierung oder Entfernung von Mikroorganismen/Keimbelastung
  • Gebrauchsanweisung: Bitte beachten Sie den Abschnitt zu allgemeinen Richtlinien in der dem Produkt beiliegenden Gebrauchsanleitung
  • Lagerung: Bitte beachten Sie die dem Produkt beiliegende Gebrauchsanleitung
  • Entsorgung: Entsorgung gemäß den geltenden lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften
Diese Produkte werden in einem Werk hergestellt, das gemäß ISO 9001:2015 Qualitätsmanagementsysteme zertifiziert ist.
Rechtliche Hinweise
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
ATCC is a registered trademark of American Type Culture Collection
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany