Merck
MF0HC01FS1
Millipore
Millistak+® Pod-Tiefenfilter
F0HC, filtration area 0.11 m², Process Scale
Synonym(e):
Millistak+ Pod Depth Filter, F0HC media series, 0.11 m 2 surface area, 1/pack
About This Item
UNSPSC-Code:
23151806
eCl@ss:
32031690
Produktbezeichnung
Millistak+® Pod-Tiefenfilter, F0HC, cellulose, filtration area 0.11 m2, hydrophilic
Materialien
cellulose
polypropylene
Qualitätsniveau
Beschreibung
Secondary clarification of pretreated harvest by acid precipitation or flocculation, E. coli and yeast
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Millistak+®
Parameter
1 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse)
Höhe
32 cm (12.5 in.)
Länge
62 cm (24.2 in.)
Filtrationsfläche
0.11 m2
Verunreinigungen
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Rest-TOC (gesamter organischer Kohlenstoff)
460-3200 ppb
Aufnahme
sample type liquid
Leitfähigkeit
21.4-42.7 at 25 °C (product water)
Filterqualität
F0HC
Allgemeine Beschreibung
Die Millistak+® Tiefenfiltermedien werden in einem skalierbaren Einwegformat angeboten und bieten aufgrund ihres einzigartigen modularen Designs eine größere Flexibilität. Der Millistak+® MF0HC01FS1 wird in einem POD-Format mit 32 cm (H) x 62 cm (L) und einer Filtrationsfläche von 0,11 m2 geliefert.
Diese F0HC-Medienserie bietet optimale Leistungsfähigkeit durch eine Dichtegradientenmatrix, ideal für sekundäre Klärungsanwendungen –nach der Zentrifugation oder für Anwendungen mit vorbehandeltem Zentrat. Millistak+® Pod-Filter sind in drei verschiedenen Serien von Medienqualitäten für Ihre spezifischen Anforderungen erhältlich - DE, CE und HC.
Das Millistak+® Pod-System ist ideal für viele primäre und sekundäre Klärungsanwendungen wie Zellkulturen, Hefe- und E.-coli-Lysate nach dem Zentrifugieren, E.-coli-Rückfaltungen, Medien, Impfstoffe, Plasmaproteine und Seren.
Einfache Anwendung
Mit dem kompakten, modularen Design unseren neuen Millistak+® Pod-Systems können Sie die Produktivität erhöhen und die Durchlaufzeiten verkürzen.
Die Installation und der Aufbau des Pod-Systems sind unkompliziert und eindeutig. Das einzigartige Design der Einwegadapter und Einwegfiltrationsleisten ermöglichen den einfachen Anschluss der Pod-Filter an die anderen Einheiten in dem Prozess. Das abgeschlossene Einwegsystem schützt die Anwender vor Exposition gegenüber biologischen Gefahren und macht Anforderungen an die Wartung und die Validierung der Reinigung überflüssig.
Anwendung
Sekundäre Klärung von vorbehandelter Ernte durch Säurefällung oder Flockung, E. coli und Hefe
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Geringes Totvolumen für eine größerer Produktausbeute
  • Breite Palette an Medientypen in Ein- und Mehrschicht-Produkten erhältlich
  • Millistak+ HC Dual-Action Medien verbessern die Vorfiltration und verkürzen die Klärung
  • Das flexible, modulare Format bietet eine Skalierbarkeit von 5 bis 12.000 Litern oder mehr
  • Durch das patentierte Einwegdesign sind ein Gehäuse sowie CIP oder eine Reinigungsvalidierung überflüssig
  • Die abgeschlossenen Pod-Filter schützen die Anwender vor Exposition gegenüber biologischen Gefahren
  • Die robuste Konstruktion ist einfach zu verwenden und aufzubauen
  • Geringerer Platzbedarf erleichtert die Verwendung auf engem Raum
Spezifikationen
Filtergrad: F0HC
Angaben zur Herstellung
Sterilisationsmethode
Die Integrität bleibt nach 1 Autoklavenzyklus von 60 Minuten bei 123 °C erhalten.
Hinweis zur Analyse
Gesamter organischer Kohlenstoffrest (TOC - total organic carbon): nach dem Autoklavieren (1 Zyklus von 60 Minuten bei 123 °C) und Spülen mit 100 l Reinwasser je m2 Medienoberfläche
Produktwasserleitfähigkeit bei 25 °C: nach dem Autoklavieren (1 Zyklus von 60 Minuten bei 123 °C) und Durchspülen mit 100 l Reinwasser m2 Medienoberfläche
Rechtliche Hinweise
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable