MCHL10S03
Durapore® 0.45 µm, Millidisk® Cartridge
filtration area 500 cm2, hydrophilic
Synonym(e):
Millidisk Cartridge 10-stack 0.45 μm Hydrophilic
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PVDF
polysulfone
polysulfone support
silicone seal
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Kompatibilität mit Sterilisationsverfahren
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
Produktlinie
Millidisk® 10
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Millidisk®
Parameter
0.35 bar max. differential pressure (5 psid) at 123 °C (Forward)
0.35 bar max. inlet pressure (5 psi) at 123 °C (Forward)
0.7 bar max. differential pressure (10 psid) at 25 °C (Reverse)
0.7 bar max. inlet pressure (10 psi) at 25 °C (Reverse)
1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward)
1.7 bar max. inlet pressure (25 psi) at 80 °C (Forward)
38 L/min flow rate at 3.5 bar (ΔP)
4.1 bar max. differential pressure (60 psid) at 25 °C (Forward)
4.1 bar max. inlet pressure (60 psi) at 25 °C (Forward)
Methode(n)
bioburden reduction: suitable
Filtrationsfläche
500 cm2
Verunreinigungen
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
≤2.5 mg/device
Matrix
Durapore®
Porengröße
0.45 μm
Aufnahme
sample type liquid
Blasenpunkt
≥1790 mbar (26 psig), air with water at 23 °C
Kartuschencode
Sonstige Hinweise
- Rückhaltung von Organismen: Mikroorganismen
- Wirkungsweise: Filtration (Größenausschluss)
- Anwendung: BioProcessing
- Verwendungszweck: Reduzierung oder Entfernung von Mikroorganismen/Keimbelastung
- Gebrauchsanweisung: Lesen Sie die Benetzungsanleitung für Filtereinheiten mit Durapore® Membran in der Gebrauchsanweisung
- Lagerung: An einem trockenen Ort aufbewahren
- Entsorgung: Entsorgung gemäß den geltenden lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften
Angaben zur Herstellung
5 SIP-Zyklen von 60 min bei 135 °C; 5 Autoklavierzyklen von 60 min bei 126 °C