Merck
MCE20027H1
Millipore
Millistak+® Pod-Tiefenfilter
CE20, filtration area 0.027 m², Lab Scale
Synonym(e):
Millistak+ Pod Depth Filter, CE20 media series, 0.027 m2 surface area, 1/4 in. Hose Barb connection
About This Item
UNSPSC-Code:
23151806
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Produktbezeichnung
Millistak+® Pod-Tiefenfilter, CE20, cellulose, filtration area 0.027 m2, hydrophilic
Materialien
cellulose
glass fiber-reinforced polypropylene
Qualitätsniveau
Beschreibung
For clarification of serum, plasma, vaccines, cell culture or other fluids.
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Millistak+®
Parameter
1 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
1 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse)
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C
Höhe
14 cm (5.3 in.)
Länge
22 cm (8.5 in.)
Filtrationsfläche
0.027 m2
Verunreinigungen
<0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
Aufnahme
sample type liquid
Leitfähigkeit
1.52 – 1.94 μS/cm
Filterqualität
CE20
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Die Millistak+® Tiefenfiltermedien werden in einem skalierbaren Einwegformat angeboten und bieten aufgrund ihres einzigartigen modularen Designs eine größere Flexibilität. Der Millistak+® MCE20027H1 wird im POD-Format mit einer Größe von 14 cm (H) x 22 cm (L) und einer Filtrationsfläche von 0,027 m2 geliefert.
Diese CE20-Medienserie bietet eine optimale Leistung durch eine Matrize mit Gradientendichte, die ideal für primäre (grobe) Klärungsanwendungen ist. Millistak+® Pod-Filter sind in drei verschiedenen Serien von Medienqualitäten für Ihre spezifischen Anforderungen erhältlich - DE, CE und HC.
Das Millistak+® Pod-System ist ideal für viele primäre und sekundäre Klärungsanwendungen wie Zellkulturen, Hefe- und E.-coli-Lysate nach dem Zentrifugieren, E.-coli-Rückfaltungen, Medien, Impfstoffe, Plasmaproteine und Seren.
Einfache Anwendung
Mit dem kompakten, modularen Design unseren neuen Millistak+® Pod-Systems können Sie die Produktivität erhöhen und die Durchlaufzeiten verkürzen.
Die Installation und der Aufbau des Pod-Systems sind unkompliziert und eindeutig. Das einzigartige Design der Einwegadapter und Einwegfiltrationsleisten ermöglichen den einfachen Anschluss der Pod-Filter an die anderen Einheiten in dem Prozess. Das abgeschlossene Einwegsystem schützt die Anwender vor Exposition gegenüber biologischen Gefahren und macht Anforderungen an die Wartung und die Validierung der Reinigung überflüssig.
product water; post autoclave (1 cycle of 60 minutes at 123 °C) and pure water flush of 5 liters per ft²(50 L/m²) of media surface area
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Geringes Totvolumen für eine größerer Produktausbeute
  • Breite Palette an Medientypen in Ein- und Mehrschicht-Produkten erhältlich
  • Das flexible, modulare Format bietet eine Skalierbarkeit von 5 bis 12.000 Litern oder mehr
  • Durch das patentierte Einwegdesign sind ein Gehäuse sowie CIP oder eine Reinigungsvalidierung überflüssig
  • Die abgeschlossenen Pod-Filter schützen die Anwender vor Exposition gegenüber biologischen Gefahren
  • Die robuste Konstruktion ist einfach zu verwenden und aufzubauen
  • Geringerer Platzbedarf erleichtert die Verwendung auf engem Raum
Spezifikationen
Filtergrad: CE20
Rechtliche Hinweise
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10-13 - German Storage Class 10 to 13