MC0HC054H1
Millistak+ HC-Pod-Tiefenfilter, Mediumgrad C0HC, 0,054 m2 Fläche, 1/4" Schlauchtüllenverbindung
C0HC, filtration area 0.054 m², Lab Scale
Synonym(e):
Millistak+® HC-Pod-Tiefenfilter
About This Item
Produktbezeichnung
Millistak+ HC-Pod-Tiefenfilter, Mediumgrad C0HC, 0,054 m2 Fläche, 1/4" Schlauchtüllenverbindung, C0HC, cellulose, filtration area 0.054 m2, hydrophilic
Materialien
cellulose
filter aid (inorganic)
glass fiber-reinforced polypropylene
Qualitätsniveau
Beschreibung
Perfusion bioreactor fluid
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Millistak+®
Parameter
1 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
1 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse)
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C
Höhe
14 cm (5.3 in.)
Länge
22 cm (8.5 in.)
Filtrationsfläche
0.054 m2
Verunreinigungen
<0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
39-69 mg/m2
Aufnahme
sample type liquid
Leitfähigkeit
3.64 – 10.5 μS/cm
Filterqualität
C0HC
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Diese C0HC-Medienserie bietet optimale Leistungsfähigkeit durch eine Dichtegradientenmatrix, ideal für primäre Klärungsanwendungen. Millistak+® Pod-Filter sind in drei verschiedenen Serien von Medienqualitäten für Ihre spezifischen Anforderungen erhältlich– DE, CE und HC.
Das Millistak+® Pod-System ist ideal für viele primäre und sekundäre Klärungsanwendungen wie Zellkulturen, Hefe- und E.-coli-Lysate nach dem Zentrifugieren, E.-coli-Rückfaltungen, Medien, Impfstoffe, Plasmaproteine und Seren.
Einfache Anwendung
Mit dem kompakten, modularen Design unseren neuen Millistak+® Pod-Systems können Sie die Produktivität erhöhen und die Durchlaufzeiten verkürzen.
Die Installation und der Aufbau des Pod-Systems sind unkompliziert und eindeutig. Das einzigartige Design der Einwegadapter und Einwegfiltrationsleisten ermöglichen den einfachen Anschluss der Pod-Filter an die anderen Einheiten in dem Prozess. Das abgeschlossene Einwegsystem schützt die Anwender vor Exposition gegenüber biologischen Gefahren und macht Anforderungen an die Wartung und die Validierung der Reinigung überflüssig.
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Geringes Totvolumen für eine größerer Produktausbeute
- Breite Palette an Medientypen in Ein- und Mehrschicht-Produkten erhältlich
- Millistak+® HC Dual-Action-Medien verbessern die Vorfiltration und verkürzen die Klärung
- Das flexible, modulare Format bietet eine Skalierbarkeit von 5 bis 12.000 Litern oder mehr
- Durch das patentierte Einwegdesign sind ein Gehäuse sowie CIP oder eine Reinigungsvalidierung überflüssig
- Die abgeschlossenen Pod-Filter schützen die Anwender vor Exposition gegenüber biologischen Gefahren
- Die robuste Konstruktion ist einfach zu verwenden und aufzubauen
- Geringerer Platzbedarf erleichtert die Verwendung auf engem Raum
Spezifikationen
Angaben zur Herstellung
1 Autoklavenzyklus von 60 min bei 123 ºC
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
10-13 - German Storage Class 10 to 13
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable