MABX7612
Anti- Myoglobin, clone 2
clone 2, from mouse
Synonym(e):
Myoglobin
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
Angaben zum Gen
human ... MB(4151)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Cancer
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit