MABX2032
Anti-FSH (10mg) KC
from mouse
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
ELISA: suitable
immunodiffusion: suitable
Isotyp
IgG1
Angaben zum Gen
human ... FSHB(2488)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Zelluläre Signaltransduktion
Hormone & Rezeptoren
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit