MABX190
Anti- Insulin-like growth factor binding protein 4 (IGFBP-4) clone 190
clone 190, from mouse
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
190, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Angaben zum Gen
human ... IGFBP4(3487)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Anwendung
Zelluläre Signaltransduktion
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable