MABT399
Anti-CD36 Antibody, clone Long 6
clone Long 6, from mouse
Synonym(e):
Fatty acid translocase, FAT, Glycoprotein IIIb, GPIIIB, Leukocyte differentiation antigen CD36, PAS IV, PAS-4, Platelet collagen receptor, Platelet glycoprotein IV, GPIV, Thrombospondin receptor
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
Long 6, monoclonal
Speziesreaktivität
human, rat
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CD36(948)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Zellstruktur
Immunologische Signalübertragung
Western Blotting Analysis: A representative lot detected CD36 in CD36 transfected COS-7 cells (Thorne et al., 2006. DNA AND CELL BIOLOGY. Volume 25, Number 5).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected CD36 in GM-CSF elicited macrophages (Thorne et al., 2006. DNA AND CELL BIOLOGY. Volume 25, Number 5).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated CD36 in GM-CSF elicited macrophages (Thorne et al., 2006. DNA AND CELL BIOLOGY. Volume 25, Number 5).
Qualität
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected CD36 in 10 µg GM-CSF treated THP-1 cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable