MABT188
Anti-Dynamin-1/2 Antibody, clone Hudy-1
clone Hudy-1, from mouse
Synonym(e):
Dynamin-1, Dynamin, Dynamin-1/2
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
Hudy-1, monoclonal
Speziesreaktivität
human, rat
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... DNM1(1759)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zellstruktur
Cytoskelett
Qualität
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Dynamin-1/2 on 10 µg of rat brain tissue lysate.
Zielbeschreibung
Dynamin 1 has a calculated MW of 97 kDa Dynamin 2 has a calcluated MW of 98 kDa
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Rat brain tissue lysate
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable