MABT186
Anti-Exo70 Antibody, clone 70X13F3
clone 70X13F3, from mouse
Synonym(e):
Exocyst complex component 7, Exocyst complex component Exo70, rExo70
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
70X13F3, monoclonal
Speziesreaktivität
human, rat
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2bκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... EXOC7(23265)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Zellstruktur
Cytoskelettale Signalübertragung
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory in Exo70 cells. (Hsu, S.C., et al. (2001). The Journal of Neuroscience. 21(11):3839–3848.)
Immunofluorescence Analysis: A previous lot was used by an independent laboratory in IF. (Hsu, S.C., et al. (2011). The Journal of Neuroscience. 31(10):3522–3535.)
Qualität
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Exo70 in 10 µg of rat brain tissue lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Rat brain tissue lysate
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable