MABT1568
Anti-QSOX1 Antibody, clone MAb492.1
Synonym(e):
EC number EC:1.8.3.2, Quiescin Q6, Sulfhydryl oxidase 1, hQSOX
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
MAb492.1, monoclonal
Mol-Gew.
calculated mol wt 82.6 kDa
observed mol wt ~N/A kDa
Aufgereinigt durch
using protein G
Speziesreaktivität
human
Verpackung
antibody small pack of 100
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
inhibition assay: suitable
Isotyp
IgG1κ
Protein-ID-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
-10 to -25°C
Angaben zum Gen
human ... QSOX1(5768)
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Evaluated by Immunocytochemistry in MDA-MB-231 cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected QSOX1 in MDA-MB-231 cells.
Tested Applications
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected QSOX1 in Immunocytochemistry applications (Ilani, T., et al. (2013). Science. 341(6141):74-6).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected QSOX1 in Immunofluorescence applications (Ilani, T., et al. (2013). Science. 341(6141):74-6).
Inhibition Assay: A representative lot modulated ECM properties and inhibited tumor cell migration. (Ilani, T., et al. (2013). Science.;341(6141):74-6; Feldman, T., et al. (2020). Oncotarget. 11(4):386-398).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Rekonstituierung
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable