MABS421
Anti-DKK3, clone 4G7 Antibody
ascites fluid, clone 4G7, from mouse
Synonym(e):
Dickkopf-related protein 3, Dickkopf-3, Dkk-3, hDkk-3
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4G7, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... DKK3(27122)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Zelluläre Signaltransduktion
Cytoskelettale Signalübertragung
Qualität
Western Blotting Analysis: A 1:500-2,000 dilution of this antibody detected DKK3 in HEK293, MCF-7 and HL7702 cell lysates.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable