MABS2145
Anti-Polycystin-2 Antibody, clone YCE2
About This Item
Empfohlene Produkte
Antikörperform
purified antibody
Klon
YCE2
monoclonal
Aufgereinigt durch
using protein G
Speziesreaktivität
human, mouse, mouse, rat, rat, human, mouse
Konzentration
(Please refer to lot specific datasheet.)
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2aκ
UniProt-Hinterlegungsnummer
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Anwendung
Qualität
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected Polycystin-2 in human fallopian tube tissue sections.
Physikalische Eigenschaften
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit