MABS1999
Anti-HPi2 Antibody, clone HIC1-2B4
clone HIC1-2B4, from mouse
Synonym(e):
Human pancreatic enriched islet cells
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
HIC1-2B4, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Isotyp
IgG2bκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zelluläre Signaltransduktion
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected HPi2 in Immunofluorescence applications (Dorrell, C., et. al. (2008). Stem Cell Res. 1(3):183-94).
Qualität
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected HPi2 in human pancreatic tissue sections.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit