MABS1135
Anti-GNAQ Antibody, clone 8A11.1
clone 8A11.1, from mouse
Synonym(e):
Guanine nucleotide-binding protein G(q) subunit alpha, Guanine nucleotide-binding protein alpha-q
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
8A11.1, monoclonal
Speziesreaktivität
human, rat
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GNAQ(2776)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zelluläre Signaltransduktion
G-Proteine
Qualität
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected GNAQ in 10 µg of human testis tissue lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable