Merck
Alle Fotos(3)
Wichtige Dokumente
MABN869
Sigma-Aldrich
Anti-DARPP-32-Antikörper, Klon 9B6.1
clone 9B6.1, from mouse
Synonym(e):
Protein phosphatase 1 regulatory subunit 1B, DARPP-32, Dopamine- and cAMP-regulated neuronal phosphoprotein
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
9B6.1, monoclonal
Speziesreaktivität
human, rat
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PPP1R1B(84152)
Allgemeine Beschreibung
Proteinphosphatase 1 regulatorische Untereinheit 1B (EC 3.1.3.16; UniProt Q9UD71; auch bekannt als DARPP-32, Dopamin- und cAMP-reguliertes neuronales Phosphoprotein 32) wird durch das Gen PPP1R1B (auch bekannt als DARPP32) (Gen-ID 84152) beim Menschen kodiert. DARPP-32 ist ein PKA-Substrat, das nach Phosphorylierung an Thr34 durch PKA als Inhibitor der Protein-Phosphatase 1 (PP1) wirkt. DARPP-32 N-terminal (AS 8–11 (KIQF)) ist für die PPI-Bindung unerlässlich. DARPP-32 ist ein wichtiger Mediator der vom Dopaminrezeptor abhängigen NMDA-Rezeptor-Aktivierung. Die Aktivierung des Dopaminrezeptors führt zu einer cAMP-Induktion, die die zelluläre PKA-Aktivität und die anschließende Thr34-Phosphorylierung von DARPP-32 aktiviert. Die Hemmung von PP1 durch das Thr34-phosphorylierte DARPP-32 führt wiederum zu einer verstärkten NMDA-Rezeptorphosphorylierung. Die Calcium/Calmodulin-abhängige Proteinphosphatase 2B (PP2B oder Calcineurin) kann die DARPP-32 Thr34-Phosphorylierung rückgängig machen und die hemmende Wirkung von PP1 negativ regulieren. Es ist auch bekannt, dass DARPP-32 durch die Casein-Kinase I (CKI) an Ser137, durch CKII an Ser102 und durch Cdk5 an Thr75 phosphoryliert wird. Die Phosphorylierung von Ser137 verhindert die Dephosphorylierung von pSer34 durch PP2B, und die Phosphorylierung von Ser102 fördert die Phosphorylierung von Thr34 durch PKA. Thr75-phosphoryliertes DARPP-32 zeigt Berichten zufolge in vitro eine PKA-hemmende Wirkung.
Spezifität
Es wird erwartet, dass dieser Antikörper mit beiden gespleißten Isoformen von menschlichem DARPP-32 (UniProt Q9UD71-1 und Q9UD71-2) reagiert.
Immunogen
Epitop: C-terminale Hälfte.
GST-markiertes rekombinantes Protein, das der C-terminale Hälfte von menschlichem DARPP-32 entspricht.
Anwendung
Dieser Anti-DARPP-32-Antikörper, Klon 9B6.1, ist zur Verwendung in Western-Blot und Immunhistochemie für den Nachweis von DARPP-32 validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Neurale Signalisierung
Western-Blot-Analyse: Mit 1,0 µg/ml einer repräsentativen Charge wurde DARPP-32 in 10 µg Hirngewebelysat von Ratten nachgewiesen.
Immunhistochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge in einer Verdünnung von 1:1000 wurde DARPP-32 in menschlichem Großhirnrinden- und menschlichem Hoden-Gewebe nachgewiesen.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot an menschlichem Hirngewebe-Lysat.
Western-Blot-Analyse: Mit 1,0 µg/ml dieses Antikörpers wurde DARPP-32 in 10 µg menschlichem Hirngewebe-Lysat nachgewiesen.
Zielbeschreibung
~ 32/30 kDa gemessen. Das/Die Zielbande(n) erscheint/erscheinen größer als die kalibrierten Molekulargewichte von 22,96 kDa (Isoform 1) und 18,74 kDa (Isoform 2).
Physikalische Form
Aufgereinigter monoklonaler Maus-IgG1κ-Antikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable