MABN691
Anti-GPI Antibody, clone 1B7D7
ascites fluid, clone 1B7D7, from mouse
Synonym(e):
Glucose-6-phosphate isomerase, Autocrine motility factor, Neuroleukin, Phosphoglucose isomerase, Phosphohexose isomerase, Sperm antigen 36
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1B7D7, monoclonal
Speziesreaktivität
rat, human
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NLK(51701)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Immunofluorescent Analysis: A 1:200-1,000 dilution from a representative lot detected GPI in L-02 cells.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Qualität
Western Blotting Analysis: A 1:500-2,000 dilution of this antibody detected GPI in HepG2, SMMC-7721, and rat liver lysates.
Zielbeschreibung
Hinweis zur Analyse
HepG2, SMMC-7721, and rat liver lysates
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable