Merck
Alle Fotos(4)
Wichtige Dokumente
MABN663
Sigma-Aldrich
Anti-STMN2-Antikörper, Klon L5/1
clone L5/1, from mouse
Synonym(e):
Stathmin-2, Superior cervical ganglion-10 protein, Protein SCG10
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
L5/1, monoclonal
Speziesreaktivität
rat, human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
mouse (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2bκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
Stathmin-ähnliches-2(STMN2)-Protein ist ein Phosphoprotein mit Funktionen im Rahmen der Mikrotubuli-Dynamik und der Signaltransduktion. Studien zeigen, dass STMN2 eine regulatorische Rolle beim neuronalen Wachstum spielt und vermutlich an der Osteogenese beteiligt ist. Verringerte Spiegel, d. h. eine Verringerung der Expression, wurden mit dem Down-Syndrom und der Alzheimer-Krankheit in Verbindung gebracht. Die Daten weisen auch darauf hin, dass STMN2 bei der Modulation der Membraninteraktion mit dem Zytoskelett während der Neuritenaussprossung eine Rolle spielen kann.
Immunogen
Epitop: C-Terminus
Lineares Peptid, das dem C-Terminus vom Ratten-STMN2 entspricht.
Anwendung
Dieser monoklonale Maus-Antikörper, Anti-STMN2-Antikörper, Klon L5/1, erkennt STMN und ist für die Verwendung in Western Blot, IHC und ICC validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Entwicklungssignalübertragung
Western-Blot-Analyse: 0,5 µg/ml einer repräsentativen Charge wiesen STMN2 in 10 µg Hirngewebelysaten fetaler Ratten (E16) nach.
Immunhistochemische Analyse: Eine 1:50-Verdünnung einer repräsentativen Charge wies STMN2 in Hippocampusgewebe von Ratten nach.
Immunzytochemische Analyse: Eine repräsentative Charge wies STMN2 in kultivierten Hippocampus-Neuronen nach (Prof. J. Trimmer, Universität von California, Davis).
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot an SH-SY-5Y-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: 0,5 µg/ml dieses Antikörpers wiesen STMN2 in 10 µg SH-SY-5Y-Zelllysat nach.
Zielbeschreibung
~ 21 kDa beobachtet
Physikalische Form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG2bκ in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Daisuke Aoki et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 15(4), 1473-1480 (2009-02-21)
Of the various microtubule-associated molecules, beta-tubulin III has been reported to be closely associated with the therapeutic efficacy of taxane-based chemotherapy against ovarian cancer. Stathmin and microtubule-associated protein 4 (MAP4) have been reported to play an important role in microtubule