MABN639
Anti-Amyloid βA4, clone 1E8 (Amino Terminus) Antibody
clone 1E8, 1 mg/mL, from mouse
Synonym(e):
Amyloid beta A4 protein, ABPP, APPI, APP, Alzheimer disease amyloid protein, Cerebral vascular amyloid peptide, CVAP, PreA4, Protease nexin-II, PN-II
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1E8, monoclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... APP(351)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Neurodegenerative Krankheiten
Western Blotting Analysis: A representative lot was used to detect Amyloid βA4 in Western Blotting. (Wiltfang, et al. 2001; Serneels, et al. 2009; Maler, et al. 2007).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot was used to detect Amyloid βA4 in Immunoprecipitation. (Wiltfang, et al. 2001; Maler, et al. 2007).
Qualität
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Amyloid βA4 in human Alzheimer′s brain tissue lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Avoid repeated freeze / thaw cycles.
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1