MABN221
Anti-NCAM1 Antibody, clone 11G7.1
clone 11G7.1, from mouse
Synonym(e):
Neural cell adhesion molecule 1, N-CAM-1, NCAM-1, CD56
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
11G7.1, monoclonal
Speziesreaktivität
rat, mouse
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
rat ... Ncam1(24586)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Entwicklungsabhängige Signalübertragung
Immunohistochemistry Analysis: A 1:2,000 dilution from a representative lot detected NCAM1 in rat hippocampus and rat cerebral cortex tissues.
Qualität
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected NCAM1 in 10 µg of rat brain tissue lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Rat brain tissue lysate
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable