Wichtige Dokumente
MABN1802
Sigma-Aldrich
Anti-pan-PMCA-Antikörper, Klon 5F10
clone 5F10, from mouse
Synonym(e):
Plasma membrane calcium-transporting ATPase, Plasma membrane calcium pump
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
5F10, monoclonal
Speziesreaktivität
chicken, rat, human
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Methode(n)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2aκ
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
Plasmamembran-Calcium-ATPase (Isoformen 1-4) UniProt: P20020, Q01814, Q16720, P23634; auch als PMCA, Plasmembran-ständige Calcium-Pumpe bezeichnet) wird durch die Gene ATP2B1, ATP2B2, ATP2B3, ATP2B4 (Gen-ID: 490; 491; 492; 493) in Menschen kodiert. PMCA sind Multipass-Membranproteine, die als Calcium/Calmodulin-regulierte und Magnesium-abhängige Enzyme wirken und unter Hydrolyse von ATP den Transport des Calciums aus der Zelle heraus katalysieren. PMCA dienen praktisch als „Haupt-Ausschalter“ für Calciumsignale in allen Zelltypen. Es gibt vier separate Gene, die für PMCA 1-4 kodieren, doch durch eine alternative Spleißung der primären Transkripte erhöht sich die Anzahl auf ca. 20 PMCA-Varianten, die sich in ihren regulatorischen und kinetischen Eigenschaften wesentlich unterscheiden. Die PMCA-Aktivität wird nachweislich auf (a) transkriptionaler Ebene (b) durch Calmodulin-Bindung und (c) durch ihre subzelluläre Lokalisierung reguliert. Die Lokalisierung der verschiedenen PMCA erfolgt auf verschiedene komplexe Zelltyp-spezifische Weisen. PMCA1 wird ubiquitär exprimiert und PMCA2 wird hauptsächlich im Hirnkortex exprimiert, doch geringere Konzentrationen sind auch in der Skelettmuskulatur, im Herzmuskel, Magen sowie in Leber, Nieren und Lunge zu finden. PMCA3 wird stark exprimiert im Kleinhirngewebe, vor allem in den präsynaptischen Terminalen der Parallelfasern auf Purkinje-Neuronen. PMCA4 wird ubiquitär exprimiert, doch seine Gewebeverteilung ist je nach Isoform unterschiedlich. (Literatur: Antalffy, G et al. (2013). Biochim. Biophys. Acta 1833(12); 2561-2572; Strehler, EE (2015). Biochem. Biophys. Commun. 460 (1); 26-33)
Spezifität
Klon 5F10 weist alle Isoformen der Plasmamembran-Calcium-ATPase (PMCA) in Menschen, Maus und Ratte nach.
Immunogen
Aufgereinigte menschliche Erzthrozyten-Calcium-ATPase.
Anwendung
Der Anti-PMCA-Antikörper, Klon 5F10, Best.-Nr. MABN1802, ist ein monoklonaler Maus-Antikörper, der auf die Plasmamembran-Calcium-ATPase (PMCA) gerichtet ist und mittels ELISA, Immunzytochemie, Immunhistochemie (Paraffin), Immunpräzipitation und Western Blot getestet wurde.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Immunhistochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge in einer Verdünnung von 1:250 wurde PMCA in humanem Pankreas- und humanem Nierengewebe nachgewiesen.
Immunzytochemische Analyse: Mit einer repräsentative Charge wurde pan-PMCA in Immunzytochemie-Anwendungen nachgewiesen (Paszty, K., et. al. (2005). Biochem J. 391(Pt 3):687-92; DeMarco, S.J., et. al. (2002) J Biol Chem. 277(12):10506-11).
Immunpräzipitationsanalyse: Eine repräsentative Charge immunpräzipitierter pan-PMCA in Immunpräzipitations-Anwendungen (DeMarco, S.J., et. al. (2002) J Biol Chem. 277(12):10506-11).
Western-Blot-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde PMCA in Western-Blot-Anwendungen nachgewiesen (Paszty, K., et. al. (2005). Biochem J. 391(Pt 3):687-92; Caride, A.J., et. al. (1996). Biochem J. 316 ( Pt 1):353-9).
ELISA-Analyse: Mit einer repräsentative Charge wurde pan-PMCA in ELISA-Anwendungen nachgewiesen (Caride, A.J., et. al. (1996). Biochem J. 316 ( Pt 1):353-9).
Qualität
Beurteilt mittels Immunhistochemie (Paraffin) an humanem Großhirnrindengewebe.
Immunhistochemische Analyse: Eine 1:250-Verdünnung dieses Antikörpers wies PMCA in humanen Großhirnrinden-Gewebeschnitten nach.
Zielbeschreibung
134 bis 139 kDa berechnet.
Physikalische Form
Aufgereinigter monoklonaler Maus-IgG2a-Antikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash