MABN162
Anti Tau (MAPT) Antibody (not human)
mouse monoclonal, TAU-5
Synonym(e):
Microtubule-associated protein tau, Neurofibrillary tangle protein, Paired helical filament-tau, PHF-tau
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Anti-Tau, a.a. 210-241 Antibody, clone Tau-5, clone TAU-5, from mouse
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
TAU-5, monoclonal
Speziesreaktivität
human, rat
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
bovine (immunogen homology)
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MAPT(4137)
mouse ... Mapt(281296)
rat ... Mapt(29477)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Neurodegenerative Krankheiten
Qualität
Western Blot Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody recognized Tau in 10 µg of rat cortex tissue lysate.
Zielbeschreibung
Verlinkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Hinweis zur Analyse
Rat cortex tissue lysate
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable