MABF918
Anti-EAT-2 Antibody, clone 8F12
clone 8F12, from rat
Synonym(e):
SH2 domain-containing protein 1B, EWS/FLI1-activated transcript 2
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rat
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
8F12, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse, human
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2aκ
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SH2D1B(117157)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zelluläre Signaltransduktion
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected EAT-2 in YT-S transfectants expressing mouse EAT-2 and YT-S wild type cell lysates (Courtesy of Ming-Chao Zhong, Research Associate for Dr. Andre Veillette, Laboratory of Molecular Oncology, Clinical Research Institute of Montreal, Montreal, Quebec, Canada.).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected EAT-2 in Western Blotting applications (Cruz-Munoz, M.E., et. al. (2009). Nat Immunol. 10(3):297-305; Guo, H., et. al. (2009). Mol Cell Biol. 35(1):41-51; Perez-Quintero, L.A., et. al. (2014). J Exp Med. 211(4):727-42.
Qualität
Isotyping Analysis: The identity of this monoclonal antibody is confirmed by isotyping test to be rat IgG2a.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1