Wichtige Dokumente
MABF81
Sigma-Aldrich
Anti-ROR-gamma-T-Antikörper, Klon 6F3.1
clone 6F3.1, from mouse
Synonym(e):
Nuclear receptor ROR-gamma, Nuclear receptor RZR-gamma, Nuclear receptor subfamily 1 group F member 3, Retinoid-related orphan receptor-gamma
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
6F3.1, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RORC (6097)
Allgemeine Beschreibung
RORγT (retinoid-related orphan receptor-gamma t) ist eine von zwei RORγ-Isoformen, die zur Familie der Kernhormonrezeptoren gehören, und enthält eine einzelne Kernrezeptor-DNA-Bindungsdomäne. RORγT ist ein Negativregulator der TNFDF6/FASL-Expression und T-Zellproduktion von IL2. Die Hochregulation von RORγT ist eine Anforderung für die TH17-Zelldifferenzierung. Die Hemmung von RORγT wird durch TGF-βs Wechselwirkung mit Foxp3 eingeleitet. Die Expression wird hauptsächlich in unreifen Thymozyten beobachtet und kommt bei der fetalen Entwicklung ausschließlich in Lymphgewebeinduktorzellen (LTi-Zellen) vor.
Immunogen
GST-markiertes rekombinantes Protein, das humanem ROR gamma T entspricht.
Anwendung
Dieser Anti-ROR-gamma-T-Antikörper, Klon 6F3.1 ist zur Verwendung in WB und IH für den Nachweis von ROR gamma T validiert.
Forschungskategorie
Entzündung & Immunologie
Forschungsunterkategorie
Entzündungs- & Autoimmunmechanismen
Immunhistochemische Analyse: Eine 1:50-Verdünnung dieses Antikörpers wies ROR gamma T in normalem humanem Lebergewebe nach.
Qualität
Mittels Western Blot in T47D-Zelllysat beurteilt.
Western-Blot-Analyse: 1 µg/ml dieses Antikörpers wies ROR gamma T in 10 µg T47D-Zelllysat nach.
Zielbeschreibung
~55 kDa gemessen. In manchen Zelllysaten werden zwei Isoformen bei ~ 55 kDa und ~ 58 kDa erkannt.
Physikalische Form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG2aκ in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
T47D-Zelllysat
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Atsuyo Ikeda et al.
Cancer immunology research, 8(6), 724-731 (2020-04-02)
Innate lymphoid cells (ILC) are responsible for mucosal tissue homeostasis and are involved in the progression and suppression of several types of cancer. However, the effects of ILCs on colorectal cancer are poorly understood. We characterized human ILCs in normal
Hiroki Kanno et al.
Cancer science, 111(8), 3032-3044 (2020-05-26)
Tumor location and immunity play important roles in the progression of colorectal cancer (CRC). This study aimed to investigate the differences in the immunosurveillance pattern between right- and left-sided CRC and analyze their association with clinicopathologic features, including mismatch repair
D Croxatto et al.
Mucosal immunology, 9(6), 1372-1383 (2016-02-26)
Innate lymphoid cells (ILCs) have a central role in innate defenses against pathogens, lymphoid organogenesis, and tissue remodeling. They have been detected in human decidua, however, their role in this tissue remains unclear. Successful pregnancy requires an early inflammatory phase
Tae Gyu Oh et al.
EBioMedicine, 6, 59-72 (2016-05-24)
We have previously reported that RORγ expression was decreased in ER-ve breast cancer, and increased expression improves clinical outcomes. However, the underlying RORγ dependent mechanisms that repress breast carcinogenesis have not been elucidated. Here we report that RORγ negatively regulates
Zhi Li et al.
Nature communications, 7, 11394-11394 (2016-04-22)
Notch has a well-defined role in controlling cell fate decisions in the embryo and the adult epidermis and immune systems, yet emerging evidence suggests Notch also directs non-cell-autonomous signalling in adult tissues. Here, we show that Notch1 works as a