MABF717
Anti-CD62L (L-Selectin) Antibody (mouse), PE-Cy7, clone MEL-14
clone MEL-14, 0.2 mg/mL, from rat
Synonym(e):
L-selectin, CD62 antigen-like family member L, Leukocyte adhesion molecule 1, LAM-1, Leukocyte-endothelial cell adhesion molecule 1, LECAM1, Lymph node homing receptor, Lymphocyte antigen 22, Ly-22, Lymphocyte surface MEL-14 antigen, CD62L
About This Item
Biologische Quelle
rat
Qualitätsniveau
Konjugat
PE-Cy7
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
MEL-14, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Konzentration
0.2 mg/mL
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotyp
IgG2aκ
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Sell(20343)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Entzündung & Immunologie
Qualität
Flow Cytometry Analysis: 0.06 µg of this antibody detected CD62L (L-Selectin) in one million C57Bl/6 splenocytes.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg