MABF536
Anti-CD127 (IL-7Ra) Antibody (mouse), Biotin, clone A7R34
clone A7R34, 0.5 mg/mL, from rat
Synonym(e):
Interleukin-17 receptor A, IL-17 receptor A, IL-17RA, CD217
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rat
Qualitätsniveau
Konjugat
biotin conjugate
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
A7R34, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Konzentration
0.5 mg/mL
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotyp
IgG2aκ
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Il7R(16197)
Allgemeine Beschreibung
Qualität
Flow Cytometry Analysis: 0.06 µg of this antibody detected CD127 (IL-7Ra) in one million C57Bl/6 splenocytes.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable