MABF2795
Anti-IL-9 Antibody, clone MH9A4
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
MH9A4, monoclonal
Mol-Gew.
observed mol wt ~57 kDa
Aufgereinigt durch
using protein G
Speziesreaktivität
human
Verpackung
antibody small pack of 100 μL
Methode(n)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
Isotyp
IgG2b
Epitopsequenz
Unknown
Protein-ID-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... IL9(3578)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Evaluated by ELISA with recombinant human IL-9.
ELISA Analysis:: Various dilution of this antibody detected recombinant human Interleukin-9 (IL-9).
Tested Applications
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected IL-9 in Flow Cytometry applications (Lozano, E., et al. (2012). J Immunol.;188(8):3869-75; Muls, N., et al. (2012). J Neuroimmunol.;243(1-2):73-80).
ELISA Analysis: A representative lot detected IL-9 in ELISA applications (Jenmalm, M.C., et al. (2001). Clin Exp Allergy.;31(10):1528-35; Faulkner, H., et al. (2002). J Infect Dis.;185(5):665-72; Bottcher, M.F., et al. (2003). Pediatr Allergy Immunol.;14(5):345-50; Holz, L.E., et al. (2005). J Inflamm (Lond).;2:3; Chang, H.C., et al. (2010). Nat Immunol.;11(6):527-34; Stephens, G.L., et al. (2011). Eur J Immunol.;41(4):952-62; Lozano, E., et al. (2012). J Immunol.;188(8):3869-75; Muls, N., et al. (2012). J Neuroimmunol.;243(1-2):73-80).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable