MABF223
Anti-TMEM173/STING Antibody, clone 1B1.1
clone 1B1.1, from mouse
Synonym(e):
Stimulator of interferon genes protein, hSTING, Endoplasmic reticulum interferon stimulator, ERIS, Mediator of IRF3 activation, hMITA, Transmembrane protein 173
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1B1.1, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TMEM173(340061)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Qualität
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected TMEM173/STING in 10 µg of Jurkat cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1