Merck
Alle Fotos(3)
Key Documents
MABF2069
Sigma-Aldrich
Anti-Glucuronoxylomannan(GXM)-Antikörper, Klon 18B7
clone 18B7, from mouse
Synonym(e):
GXM
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
18B7, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse
Methode(n)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunodepletion: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Isotyp
IgG1κ
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Cryptococcus neoformans ist ein eingekapselter hefeartiger Pilz, der Berichten zufolge systemische Infektionen, einschließlich tödlicher Meningoenzephalitis, verursacht. Glucuronoxylomannan (GXM) ist der Hauptbestandteil der Kapsel von Cryptococcus neoformans, der in vitro die Entzündungsreaktion menschlicher Monozyten moduliert. Die grundlegende Struktureinheit von GXM ist eine Tri-Mannose-Wiederholung mit einem Glucuronsäurerest in der ersten Mannose. Es wurde gezeigt, dass seine Struktur in einzelnen Stämmen durch die Hinzufügung von Xylose-Substitutionen am Mannan-Grundgerüst weiter modifiziert wird. Sechs Triaden, die als M1–M2 bekannt sind, kommen in unterschiedlichen Anteilen in GXM der verschiedenen Serotypen vor, und M2 ist Berichten zufolge die häufigste Triade in GXM des Serotyps A. Lösliches GXM dient als wichtiger Virulenzfaktor und trägt zur Pathogenese der Infektion bei, und im Serum von Kryptokokkose-Patienten wurden hohe GXM-Konzentrationen festgestellt. Klon 18B7 weist eine signifikante Aktivität gegen GXM auf und wirkt Berichten zufolge möglicherweise durch Hydrolyse des Oligosaccharidsubstrats. Dieser Antikörper wirkt als starkes Opsonin für Cryptococcus neoformans und erhöht dessen Phagozytose. Dieser Antikörper kann auch den GXM-Spiegel senken, indem er die Freisetzung von Polysaccharid aus der Kapsel behindert. Die Verabreichung dieses Antikörpers an Mäuse führt nachweislich zu einem raschen Abbau von Cryptococcus-Antigenen im Serum. (Literatur: Bowen, A., et al. (2017). J. Biol. Chem. 292(2); 417-434; Martinez, LR., et al. (2004). Infect. Immun. 72(6); 3674 3679; Tissi, L., et al. (2004). Infect. Immun. 72(11); 6367-6372; Devi, SJN et al. (1991). Infect. Immun. 59(10); 3700-3707).
Spezifität
Klon 18B7 ist ein monoklonaler Maus-Antikörper, der an Glucuronoxylomannan (GXM) aus Cryptococcus neoformans bindet.
Immunogen
Cryptococcus neoformans, Serotyp A, Glucuronoxylomannan (GXM)-Tetanus-Toxoid-Konjugatimpfstoff.
Anwendung
Anti-Glucuronoxylomannan (GXM), Klon 18B7, Art.-Nr. MABF2069, ist ein monoklonaler Maus-Antikörper zum Nachweis von Cryptococcus neoformans Glucuronoxylomannan und wurde für die Verwendung in ELISA, Immundepletion, Immunzytochemie, Immunfluoreszenz und Immunhistochemie (Paraffin) getestet.
Forschungskategorie
Entzündung & Immunologie
Immunhistochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge konnte Glucuronoxylomannan (GXM) in Immunhistochemie-Anwendungen nachgewiesen werden (Lendvai, N., et. al. (1999). J Infect Dis. 180(3):791-801; Casadevall, A., et. al. (1998). Antimicrob Agents Chemother. 42(6):1437-46).
Analyse der Immundepletion: Mit einer repräsentativen Charge kam es zu einer Immundepletion von Glucuronoxylomannan (GXM) in Immundepletionsanwendungen (Lendvai, N., et. al. (1999). J Infect Dis. 180(3):791-801; Casadevall, A., et. al. (1998). Antimicrob Agents Chemother. 42(6):1437-46; Martinez, L.R., et. al. (2004). Infect Immun. 72(6):3674-9; Bowen, A., et. al. (2017). J Biol Chem. 292(2):417-434).
Immunfluoreszenz-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde Glucuronoxylomannan (GXM) in Immunfluoreszenzanwendungen nachgewiesen (Casadevall, A., et. al. (1998). Antimicrob Agents Chemother. 42(6):1437-46; Bowen, A., et. al. (2017). J Biol Chem. 292(2):417-434).
Immunzytochemische Analyse: Mit einer 1:1.000-Verdünnung aus einer repräsentativen Charge wurde Glucuronoxylomannan (GXM) in durch Hitze abgetöteten Kryptokokkenzellen nachgewiesen.
Immunhistochemische Analyse: Mit einer 1:50–250-Verdünnung aus einer repräsentativen Charge wurde Glucuronoxylomannan (GXM) in mit S. neoformans infiziertem Milz-, Lungen-, Leber- und Hirngewebe von Mäusen nachgewiesen.
ELISA-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde Glucuronoxylomannan (GXM) in ELISA-Anwendungen nachgewiesen (Casadevall, A., et. al. (1998). Antimicrob Agents Chemother. 42(6):1437-46; Martinez, L.R., et. al. (2004). Infect Immun. 72(6):3674-9; Bowen, A., et. al. (2017). J Biol Chem. 292(2):417-434).
Qualität
Isotypenprüfung: Identitätsbestätigung durch Isotypenprüfung.
Isotypenanalyse: Die Identität dieses monoklonalen Antikörpers wurde durch Isotypenprüfung als Maus-IgG1 bestätigt.
Physikalische Form
Aufgereinigter monoklonaler IgG1-Antikörper der Maus in PBS ohne Azid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar. Empfehlungen zur Handhabung: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Keigo Ueno et al.
European journal of immunology, 51(9), 2281-2295 (2021-03-18)
Cryptococcus gattii is a capsular pathogenic fungus causing life-threatening cryptococcosis. Although the capsular polysaccharides (CPs) of C. gattii are considered as virulence factors, the physiological significance of CP biosynthesis and of CPs themselves is not fully understood, with many conflicting data reported.
Matheus Henrique Dos Santos et al.
Cells, 11(21) (2022-11-12)
Chimeric antigen receptors (CARs) redirect T cells to recognize a specific target. CAR components play a pivotal role in antigen specificity, structure stability, expression on cell surface, and induction of cellular activation, which together determine the success of CAR T-cell
Ya-Nan Li et al.
Nature communications, 13(1), 4074-4074 (2022-07-15)
Cryptococcosis is a potentially lethal disease that is primarily caused by the fungus Cryptococcus neoformans, treatment options for cryptococcosis are limited. Here, we show glucuronoxylomannan, the major polysaccharide component of C. neoformans, induces the recruitment of neutrophilic myeloid-derived suppressor cells
Suresh Ambati et al.
mSphere, 4(5) (2019-11-02)
Candida albicans, Cryptococcus neoformans, and Aspergillus fumigatus cause life-threatening candidiasis, cryptococcosis, and aspergillosis, resulting in several hundred thousand deaths annually. The patients at the greatest risk of developing these life-threatening invasive fungal infections have weakened immune systems. The vulnerable population