MABF2053
Anti-CD117 (c-Kit) Antibody, clone 2C11
clone 2C11, from mouse
Synonym(e):
Mast/stem cell growth factor receptor Kit, EC: 2.7.10.1, SCFR, Piebald trait protein, PBT, Proto-oncogene c-Kit, Tyrosine-protein kinase Kit, p145 c-kit, v-kit Hardy-Zuckerman 4 feline sarcoma viral oncogene homolog
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2C11, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse, human
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Methode(n)
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... KIT(3815)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Western Blotting Analysis: A representative lot detected CD117 (c-Kit) in DLD-1 cell lysate (Courtesy of the Monoclonal Antibody Unit at the Institute of Molecular and Cell Biology, Agency for Science, Technology and Research (A*STAR), Singapore).
Qualität
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected CD117 (c-Kit) in DLD-1 cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable