Wichtige Dokumente
MABF2050
Sigma-Aldrich
Anti-PNAd-Antikörper (peripheral node addressin), Klon MECA-79
clone MECA-79, from rat
Synonym(e):
Peripheral Node Addressin, MECA-79, CD62L-ligand (PNAd)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rat
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
MECA-79, monoclonal
Speziesreaktivität
human, mouse
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgMκ
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Peripheres Lymphknoten-Addressin (PNAd) ist eine Mischung aus Glykoproteinen, die in hochendothelialen Venolen (HEV) exprimiert wird und für das Lymphozyten-Homing erforderlich ist. Es ist ein Ligand für CD62L (L-Selektin), das auf der Oberfläche von naiven und zentralen T-Gedächtniszellen exprimiert wird. PNAd ist ein sulfatiertes und fucosyliertes Glykoprotein, das von dem prototypischen monoklonalen Antikörper MECA-79 erkannt wird. Naive T-Zellen nutzen PNAd zum Transport in lymphatische Organe an Nicht-Schleimhautgewebe-Stellen. Die Wechselwirkung von PNAd mit dem CD62L-Rezeptor ist am Anbinden und Rollen von Lymphozyten entlang HEV in lymphatischen Geweben beteiligt. Das regulierte Auftreten von PNAd+-HEV tritt während der Ontogenese von lymphatischem Gewebe sowie bei chronischen Entzündungszuständen auf. PNAd+-HEV treten 24-48 Std. nach der Geburt in peripheren Lymphknoten von Mäusen auf und bestehen das ganze Leben lang, um die Rezirkulation von Lymphozyten zu unterstützen. Bei Menschen können PNAd+-HEV in fetalen peripheren Lymphknoten nachgewiesen werden. PNAd+-HEV treten auch bei verschiedenen chronischen Entzündungszuständen auf, einschließlich Thyreoditis, Colitis ulcerosa, Psoriasis, rheumatoide Synovitis und kutane Lymphome. In Mausmodellen der Entzündung entwickeln sich PNAd+-HEV-ähnliche Gefäße und diese Gefäße unterstützen die Lymphozyten-Rekrutierung. Krebsstudien an Mausmodellen und Menschen haben PNAd als Biomarker für eine verbesserte Krankheitsprognose identifiziert und eine Blockade von PNAd oder seinem Liganden L-Selektrin hebt die Antitumor-Immunität in Mausmodellen auf. (Literatur: Sinha, RK et al. (2006). Vet. Immunol. Immunopathol. 110 (1-2): 97-108).
Spezifität
Klon MECA-79 weist Peripheral Node Addressin (PNAd, peripheres Knoten-Addressin) in Mensch und Maus nach.
Immunogen
Kollagenase-dispergierte Lymphknotenstromazellen aus BALB/c-Mäusen.
Anwendung
Dieser monoklonale Anti-PNAd-Antikörper (peripheral node addressin) der Ratte, Klon MECA-79, Katalognr. MABF2050 wurde in Durchflusszytometrie, Immunhistochemie (Paraffin), Immunpräzipitation, Inhibition und Western Blot für den Nachweis von Peripheral Node Addressin geprüft.
Forschungskategorie
Entzündung & Immunologie
Immunhistochemische Analyse: Eine 1:50-Verdünnung einer repräsentativen Charge wies Peripheral Node Addressin (PNAd) in humanem Leber- und Pankreasgewebe nach.
Western-Blot-Analyse: Eine repräsentative Charge wies Peripheral Node Addressin (PNAd) in Western Blot nach (Hemmerich, S., et. al. (1994). J Exp Med. 180(6):2219-26).
Inhibitionsanalyse: Eine repräsentative Charge wies Peripheral Node Addressin (PNAd) in Inhibitionsanwendungen nach (Streeter, P.R., et. al. (1988). J Cell Biol. 107(5):1853-62;Michie, S.A., et. al. (1993). Am. J. Pathol. 143(6):1688-98; Berg, E.L., et. al. (1991). J Cell Biol. 114(2):343-9).
Immunpräzipitations-Analyse: Eine repräsentative Charge wies Peripheral Node Addressin (PNAd) in Immunpräzipitation nach (Berg, E.L., et. al. (1991). J Cell Biol. 114(2):343-9).
Immunhistochemische Analyse: Eine repräsentative Charge wies Peripheral Node Addressin (PNAd) in Immunhistochemie nach (Sinha, R.K., et. al. (2006). Immunology. 119(4):461-9; Streeter, P.R., et. al. (1988). J Cell Biol. 107(5):1853-62; Michie, S.A., et. al. (1993). Am J Pathol. 143(6):1688-98).
Durchflusszytometrie-Analyse: Eine repräsentative Charge wies Peripheral Node Addressin (PNAd) in Durchflusszytometrie nach (Sinha, R.K., et. al. (2006). Immunology. 119(4):461-9).
Qualität
Mittels Immunhistochemie in humanem Mandelgewebe beurteilt.
Immunhistochemische Analyse: Eine 1:50-Verdünnung dieses Antikörpers wies Peripheral Node Addressin (PNAd) in humanem Mandelgewebe nach.
Zielbeschreibung
50–250 kDa berechnet.
Physikalische Form
Aufgereinigtes monoklonales Ratten-Antikörper-IgM in PBS mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1