MABE365
Anti-acetyl PARP1 Antibody, clone E4
clone E4, from mouse
Synonym(e):
Poly [ADP-ribose] polymerase 1, PARP-1, ADP-ribosyltransferase diphtheria toxin-like 1, ARTD1, NAD(+) ADP-ribosyltransferase 1, ADPRT 1, Poly[ADP-ribose] synthase 1
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
E4, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG2bκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
acetylation (not specified)
Angaben zum Gen
human ... PARP1(142)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Epigenetik & nukleäre Funktionen
Chromatin-Biologie (ChIP)
Qualität
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected acetyl PARP1 in 10 µg of acetylated PARP1 fragment (373-529) purified protein lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Acetylated PARP1 fragment (373-529) purified protein lysate
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable