MABE1893
Anti-RFC1 Antibody
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
6, monoclonal
Mol-Gew.
calculated mol wt 128.26 kDa
observed mol wt ~140 kDa
Speziesreaktivität
human, rat
Verpackung
antibody small pack of 100 μL
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RFC1(5981)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Evaluated by Western Blotting in HepG2 cell lysates.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:500 dilution of this antibody detected Replication factor C subunit 1 (RFC1) in HepG2 cell lysates.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected RFC1 in Western Blotting applications (Farina, A., et. al. (2008). J Biol Chem. 283(30):20925-36).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable