MABC1166
Anti-iASPP Antibody, clone LX128.5
clone LX128.5, from mouse
Synonym(e):
RelA-associated inhibitor, Inhibitor of apoptosis-stimulating protein of p53, Inhibitor of ASPP protein, NF-kB-interacting protein 1, PPP1R13B-like protein, Protein iASPP
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
LX128.5, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
human (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PPP1R13L(10848)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Note: iASPP is expressed at intercalated discs. To prepare heart tissue sections for iASPP staining, it is important to cut the tissues at an angle parallel to the plane of the intercalated discs.
Qualität
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected iASPP in mouse heart tissue.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable