MABC1144
Anti-LMO-2 (Rhombotin-2) Antibody, clone 1A9-3B11
clone 1A9-3B11, from mouse
Synonym(e):
Rhombotin-2, Cysteine-rich protein TTG-2, LIM domain only protein 2, LMO-2, T-cell translocation protein 2
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1A9-3B11, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... LMO2(4005)
Allgemeine Beschreibung
Ref.: Mao S., et al. (1997) Oncogene 14, 1531-1539.
Immunogen
Anwendung
Apoptose & Krebs
Clone 1A9-3B11 exhibits similar property as clone 1A9-1 subcloned from the same parental hybridoma culture (Natkunam, Y., et al. (2007). Blood. 109(4):1636-1642). Please refer to Natkunam, Y., et al. (2007) regarding Immunohistochemistry and Western Blotting applications using the related subclone 1A9-1.
Qualität
Immunohistochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected LMO-2 (Rhombotin-2) in human kidney tissue section.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1