MABC1021
Anti-G-CSF-R/CD114 Antibody, clone 5A11.1
clone 5A11.1, from mouse
Synonym(e):
Granulocyte colony-stimulating factor receptor, CD114, G-CSF-R, G-CSF receptor
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
5A11.1, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CSF3R(1441)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Apoptose & Krebs
Cytokine & Cytokin-Rezeptoren
Qualität
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected 50 ng of GST-tagged recombinant human G-CSF-R cytoplasmic domain fragment.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable